1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
PC4400-1G PC4400-5G
APOSPC4400-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Formule: C₄H₂F₇I
MW: 309,95 g/mol
Point d'ébullition: 91…92 °C
Densité: 2.054 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013719
Numéro CAS: 374-98-1
EINECS: 206-779-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité