3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4403-10GEA 257 EUR InStock
APOSPC4403-10G APOSPC4403-1G APOSPC4403-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,1300 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094236
Numéro CAS: 503315-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité