1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H-Undecafluoro-1-hexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol
PC4438-25G PC4438-5G
APOSPC4438-25GEA 719 EUR InStock
APOSPC4438-25G APOSPC4438-5G
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol
Formule: C₆H₃F₁₁O
MW: 300,07 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038338
Numéro CAS: 423-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité