3-Méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4439-1G PC4439-25G
APOSPC4439-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC4439-1G APOSPC4439-25G
3-Méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazole
3-Méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₅H₅F₃N₂
Point d'ébullition: 117 °C/15mmHg
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156058
Numéro CAS: 10010-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité