Heptafluorobutyramide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyramide, Perfluorobutyramide
PC4440-50G PC4440-5G PC4440-10G
APOSPC4440-50GEA 0 EUR InStock
APOSPC4440-50G APOSPC4440-5G APOSPC4440-10G
Heptafluorobutyramide 97%
Heptafluorobutyramide
Formule: C₄H₂F₇NO
MW: 213,05 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039773
Numéro CAS: 662-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité