2-Fluoro-5-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4443-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluoro-5-nitroanisole
2-Fluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Point de fusion: 66…71 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782081
Numéro CAS: 454-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité