4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC445018-1G PC445018-5G PC445018-25G
APOSPC445018-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC445018-1G APOSPC445018-5G APOSPC445018-25G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,0130 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839278
Numéro CAS: 128071-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité