2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC445028-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC445028-1G APOSPC445028-5G
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine 98%
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN₃O₂
MW: 157,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972413
Numéro CAS: 212268-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité