2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC445042-5G
APOSPC445042-5GEA 108 EUR InStock
APOSPC445042-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂ClFIN
MW: 257,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095306
Numéro CAS: 884494-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité