4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC445061-1GEA 120 EUR InStock
APOSPC445061-1G
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95+%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116361
Numéro CAS: 870563-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité