Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4452-100G PC4452-250G PC4452-25G
APOSPC4452-100GEA 288 EUR InStock
APOSPC4452-100G APOSPC4452-250G APOSPC4452-25G
Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane 97%
Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Formule: C₆H₁₃F₃O₂Si
Point d'ébullition: 85 °C/150mmHg
Densité: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053175
Numéro CAS: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité