N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446000-1G PC446000-500MG
APOSPC446000-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC446000-1G APOSPC446000-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
MW: 303,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568174
Numéro CAS: 1053655-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité