N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446009-1G PC446009-500MG
APOSPC446009-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC446009-1G APOSPC446009-500MG
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₁F₃N₄O₂
MW: 346,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568243
Numéro CAS: 1053657-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité