2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446018-1G PC446018-5G PC446018-10G
APOSPC446018-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC446018-1G APOSPC446018-5G APOSPC446018-10G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
Formule: C₈H₈ClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173664
Numéro CAS: 127979-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité