Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446021-1G PC446021-5G PC446021-10G
APOSPC446021-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC446021-1G APOSPC446021-5G APOSPC446021-10G
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
MW: 284,2339 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568308
Numéro CAS: 741717-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité