[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC446045-1G PC446045-5G PC446045-250MG
APOSPC446045-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSPC446045-1G APOSPC446045-5G APOSPC446045-250MG
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₇F₃OS
MW: 232,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841028
Numéro CAS: 951122-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité