Anhydride heptafluorobutyrique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
PC4470-100G PC4470-25G
APOSPC4470-100GEA 299 EUR InStock
APOSPC4470-100G APOSPC4470-25G
Anhydride heptafluorobutyrique 95%
Heptafluorobutyric anhydride
Useful for derivitisation of amines, alcohols, amino acids and other bioactive compounds for GC analysis.
Formule: C₈F₁₄O₃
MW: 410,06 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.665 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000432
Numéro CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité