2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC4473-5GEA 181 EUR InStock
APOSPC4473-5G APOSPC4473-1G APOSPC4473-25G
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,0255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094245
Numéro CAS: 220607-75-0
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité