2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4479-1G PC4479-5G PC4479-25G
APOSPC4479-1GEA 286 EUR InStock
APOSPC4479-1G APOSPC4479-5G APOSPC4479-25G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319255
Numéro CAS: 387350-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité