(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC448030-5G
APOSPC448030-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC448030-5G
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇Cl₂FO
MW: 209,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863793
Numéro CAS: 877397-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité