4-Bromo-2-chloro-6-fluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4481-1G PC4481-5G PC4481-25G PC4481-100G
APOSPC4481-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4481-1G APOSPC4481-5G APOSPC4481-25G APOSPC4481-100G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophénol 97%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophénol
Formule: C₆H₃BrClFO
MW: 225,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631476
Numéro CAS: 161045-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité