1-Chloro-2,3-difluorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4486-1G PC4486-25G PC4486-5G
APOSPC4486-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4486-1G APOSPC4486-25G APOSPC4486-5G
1-Chloro-2,3-difluorobenzène
1-Chloro-2,3-difluorobenzène
Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,5400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112584
Numéro CAS: 36556-47-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité