Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4489-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC4489-25G APOSPC4489-5G
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle 95%
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203,12 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C/22mmHg
Densité: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035702
Numéro CAS: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité