Chlorure d'heptafluorobutyryle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Perfluorobutyryl chloride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyryl chloride
PC4490-25G PC4490-100G
APOSPC4490-25GEA 238 EUR InStock
APOSPC4490-25G APOSPC4490-100G
Chlorure d'heptafluorobutyryle 97%
Chlorure d'heptafluorobutyryle
Formule: C₄ClF₇O
MW: 232,48 g/mol
Point d'ébullition: 38…39 °C
Densité: 1.556 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000707
Numéro CAS: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité