2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl Alcohol
PC4491-100G PC4491-25G PC4491-5G
APOSPC4491-100GEA 319 EUR InStock
APOSPC4491-100G APOSPC4491-25G APOSPC4491-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,319 g/mol
Point de fusion: 66…67 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973761
Numéro CAS: 869725-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité