6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione, 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione, HFOD
PC4496-100G PC4496-25G PC4496-5G
APOSPC4496-100GEA 466 EUR InStock
APOSPC4496-100G APOSPC4496-25G APOSPC4496-5G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedione 97%
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedione
Formule: C₁₀H₁₁F₇O₂
MW: 296,18 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C/10mmHg
Densité: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000435
Numéro CAS: 17587-22-3
EINECS: 241-556-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité