4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexan-1-ol
PC4496H-1G PC4496H-5G
APOSPC4496H-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC4496H-1G APOSPC4496H-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Formule: C₆H₇F₇O
MW: 228,11 g/mol
Point d'ébullition: 140…141 °C/745mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077554
Numéro CAS: 679-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité