2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450057-1G PC450057-5G
APOSPC450057-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC450057-1G APOSPC450057-5G
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01309785
Numéro CAS: 82791-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité