3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-1-pentène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropent-1-ene
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 764 EUR InStock
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-1-pentène 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-1-pentène
Formule: C₅H₃F₇
MW: 196,07 g/mol
Point d'ébullition: 30…31 °C
Densité: 1.3391 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 355-08-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité