1-(2-Fluorophenyl)propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450219-10G PC450219-50G
APOSPC450219-10GEA 132 EUR InStock
APOSPC450219-10G APOSPC450219-50G
1-(2-Fluorophenyl)propanol
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Formule: C₉H₁₁FO
MW: 154,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062368
Numéro CAS: 156022-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité