N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride
PC450270-100G PC450270-25G PC450270-5G
APOSPC450270-100GEA 662 EUR InStock
APOSPC450270-100G APOSPC450270-25G APOSPC450270-5G
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Formule: C₈H₂₂F₃N
MW: 189,266 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C/4mmHg
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144880
Numéro CAS: 131600-43-6
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité