Enoxacin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
PC450274-25G PC450274-5G
APOSPC450274-25GEA 328 EUR InStock
APOSPC450274-25G APOSPC450274-5G
Enoxacin
Enoxacin
Formule: C₁₅H₁₇FN₄O₃
MW: 320,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133308
Numéro CAS: 74011-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité