L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
PC450278-1G PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA 78.8 EUR InStock
APOSPC450278-1G APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₈BrF₃
MW: 253.062 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/12mmHg
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092900
Numéro CAS: 1997-80-4
ONU: 3082
ADR: 9+EHS III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité