Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450295-25G PC450295-5G PC450295-100G
APOSPC450295-25GEA 408 EUR InStock
APOSPC450295-25G APOSPC450295-5G APOSPC450295-100G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formule: C₅H₄F₆O₃
Point d'ébullition: 118 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11857845
Numéro CAS: 1513-87-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité