Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phosphoric Acid Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Ester
PC450502-1G PC450502-5G
APOSPC450502-1GEA 115 EUR InStock
APOSPC450502-1G APOSPC450502-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formule: C₉H₃F₁₈O₄P
MW: 548,06 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C/12mmHg
Point de fusion: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 66489-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité