Heptafluoro-1-iodopropane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoropropyl iodide, Heptafluoro-1-iodopropane, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-iodopropane
PC4510-100G PC4510-25G PC4510-5G
APOSPC4510-100GEA 812 EUR InStock
APOSPC4510-100G APOSPC4510-25G APOSPC4510-5G
Heptafluoro-1-iodopropane 95%
Heptafluoro-1-iodopropane
Formule: C₃F₇I
MW: 295,93 g/mol
Point d'ébullition: 40…41 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 2.05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001061
Numéro CAS: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
ONU: 3163
ADR: 2.2,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité