2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4514-10GEA 109 EUR InStock
APOSPC4514-10G APOSPC4514-100G APOSPC4514-25G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Formule: C₈H₄F₂O₃
MW: 186,11 g/mol
Point d'ébullition: 202…203 °C
Densité: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792420
Numéro CAS: 656-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité