4-Chloro-6-fluoroquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4517-1G PC4517-250MG
APOSPC4517-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC4517-1G APOSPC4517-250MG
4-Chloro-6-fluoroquinoleine
4-Chloro-6-fluoroquinoleine
Formule: C₉H₅ClFN
MW: 181,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278783
Numéro CAS: 391-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité