Bromure de 3-fluorophénéthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-3-fluorobenzene
PC4528-25G PC4528-5G PC4528-250MG
APOSPC4528-25GEA 219 EUR InStock
APOSPC4528-25G APOSPC4528-5G APOSPC4528-250MG
Bromure de 3-fluorophénéthyle 95%
Bromure de 3-fluorophénéthyle
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C/10mmHg
Densité: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095397
Numéro CAS: 25017-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité