Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9H-Hexadecafluorononanoic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC4529-5G PC4529-25G
APOSPC4529-5GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC4529-5G APOSPC4529-25G
9H-Hexadecafluorononanoic acid 97%
9H-Hexadecafluorononanoic acid


Formule: C₉H₂F₁₆O₂
Point d'ébullition: 122…124 °C/20mmHg
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054701
Numéro CAS: 76-21-1
EINECS: 200-944-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité