9-Trifluoroacetylanthracene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 9-Anthryl Trifluoromethyl Ketone
PC4531-1G PC4531-5G
APOSPC4531-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC4531-1G APOSPC4531-5G
9-Trifluoroacetylanthracene
9-Trifluoroacetylanthracene
Formule: C₁₆H₉F₃O
MW: 274,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001258
Numéro CAS: 53531-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité