2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4538-10G PC4538-5G PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA 292 EUR InStock
APOSPC4538-10G APOSPC4538-5G APOSPC4538-1G
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine 98%
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C
Densité: 1.321 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061161
Numéro CAS: 239135-49-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité