2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzène
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂I
Point de fusion: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797752
Numéro CAS: 155906-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité