2-Amino-6-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4549-100G PC4549-25G PC4549-5G
APOSPC4549-100GEA 170 EUR InStock
APOSPC4549-100G APOSPC4549-25G APOSPC4549-5G
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
2-Amino-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114200
Numéro CAS: 1597-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité