Hexafluoroacétone trihydraté 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Perfluoroacetone trihydrate
PC4571-100G PC4571-25G
APOSPC4571-100GEA 132 EUR InStock
APOSPC4571-100G APOSPC4571-25G
Hexafluoroacétone trihydraté 95%
Hexafluoroacétone trihydraté
Formule: C₃F₆O·3H₂O
MW: 220,07 g/mol
Point d'ébullition: 105…108 °C
Point de fusion: 18…21 °C
Densité: 1.579 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149061
Numéro CAS: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
ONU: 2552
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité