(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4579-1G PC4579-250MG
APOSPC4579-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC4579-1G APOSPC4579-250MG
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Point de fusion: 54.5…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117455
Numéro CAS: 24974-71-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité