1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4580-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC4580-25G APOSPC4580-500G APOSPC4580-100G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,5543 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840206
Numéro CAS: 450-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité