1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoro(5-methyl-3,6-dioxanon-1-ene)
PC4581-1G PC4581-25G PC4581-5G
APOSPC4581-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC4581-1G APOSPC4581-25G APOSPC4581-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Formule: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
MW: 432,06 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191479
Numéro CAS: 1644-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité