4-(Trifluoromethylthio)toluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4582-1G PC4582-250MG PC4582-5G
APOSPC4582-1GEA 123 EUR InStock
APOSPC4582-1G APOSPC4582-250MG APOSPC4582-5G
4-(Trifluoromethylthio)toluene
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Formule: C₈H₇F₃S
MW: 192,201 g/mol
Point d'ébullition: 166…168 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00129190
Numéro CAS: 352-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité