Acide 2,3,4,5-tétrafluoro-6-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4583-1G PC4583-500MG PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC4583-1G APOSPC4583-500MG APOSPC4583-5G
Acide 2,3,4,5-tétrafluoro-6-nitrobenzoïque
Acide 2,3,4,5-tétrafluoro-6-nitrobenzoïque
Formule: C₇HF₄NO₄
MW: 239,08 g/mol
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093916
Numéro CAS: 16583-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité